Print…
Suportes para pipetas
Fornecedor: Bel-Art Products, a part of SP
612-9998EA 78.7 EUR
612-9998
Suportes para pipetas
Suportes de pipetas
De PP branco, rectangulares, autoclaváveis.
  • Racks robustas com capacidade para 50 pipetas numa disposição vertical 5×10
  • Os orifícios das placas superior e intermédia têm 16 mm de diâmetro; na placa inferior os orifícios são cónicos com diâmetros que vão de 16 mm a 6 mm. As pontas das pipetas não tocam na superfície da mesa
  • As placas laterais têm pegas para facilitar o transporte