Print…
Controlador de pipetas, PIPETBOY acu 2
Fornecedor: Integra
155016 155015 155018 155017 155000 155019
612-0927EA 462 EUR
612-0927 613-4437 613-4438 612-0928 612-0926 612-2964
Controlador de pipetas, PIPETBOY acu 2
Pipetas Controladores de Pipetas
Controlador para pipetas de vidro e de plástico de 0,1 a 100 ml.
  • Leve (195 g), ergonomia melhorada para uma pipetagem sem fadiga nem stress
  • Velocidade de pipetagem predefinida que pode ser facilmente alterada com a ponta dos dedos
  • Ponta autoclavável e fácil substituição do filtro hidrofóbico para uma proteção fiável
  • O LED fornece informação do status da carga da bateria
  • Fácil identificação do pipetador correto pela codificação de cores
  • Velocidade máxima de pipetagem: 13,5 ml/s (com pipeta de 50 ml)
A segunda geração do PIPETBOY acu está equipado com a tecnologia mais recente, com maior velocidade de pipetagem e redução significativa do peso do instrumento. As novas características combinadas com os principais beneficios inalterados, fornecem uma experiência de pipetagem ergonómica melhorada.
Informações de encomenda:
Fornecido com uma bateria recarregável (Li-Ion), suporte de parede, adaptador e um filtro estéril de 0,45 µm. Filtros adicionais (0,2 e 0,45 µm) podem ser encomendados em separado.