Print…
Controlador de pipetas, Pi-Pump
Fornecedor: KARTELL
5051 5052
612-1926EA 22.3 EUR
612-1926 612-1927
Controlador de pipetas, Pi-Pump
Pipetas Controladores de Pipetas
Para todo o tipo de pipetas, tanto de plástico como de vidro.
  • Aspiração e dispensação rodando a roda
  • Dispensação completa do líquido por pressão da alavanca