Print…
Controlador de pipetas, Pipette Pump™ II
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F379111002 F379111010 F379111025
612-0015EA 52.9 EUR
612-0015 612-0016 612-0017
Controlador de pipetas, Pipette Pump™ II
Pipetas Controladores de Pipetas
Enchedor de pipetas para pipetas de vidro e plástico até 2, 10 ou 25 ml.
  • As pipetas são introduzidas, com toda a facilidade, numa única gola com dedos estabilizadores, que retêm firmemente a pipeta
  • Fáceis de desmontar para limpeza
  • Com códigos de cores
Concebidos para uma operação rápida e eficiente, só com uma mão, com pipetas de vidro ou de plástico.