Print…
Pipetas de transferência, Falcon®
Fornecedor: Corning
357524 357575
734-0342EA 94.52 EUR
734-0342 734-0354
Pipetas de transferência, Falcon®
Pipetas Pipetas Pasteur
De PE, descartáveis.
  • Com graduações de 1 ml e de 2 ml
  • A ponta pequena assegura uma reprodução constante do tamanho da gota
Informações de encomenda: Nonsterile pipettes are bulk packaged. Sterile pipettes are individually wrapped.