Print…
VWR®, Pipetas Pasteur
Fornecedor: VWR Collection
612-1702EA 18.8 EUR
612-1702 612-1701 612-1798 612-1799 612-3849 612-3850 612-3860 612-3861
VWR®, Pipetas Pasteur
Pipetas Pipetas Pasteur
De vidro sodo-cálcico, descartáveis.
  • Não esterilizadas
  • Produzidas em máquinas automáticas que garantem a uniformidade total da produção
  • Abertura superior cónica para introdução de tampão de bola de algodão
  • Diâmetro externo da parte superior: 7,1 mm, espessura da parede: 0,53 mm, diâmetro externo da ponta inferior: 1,50 mm
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable