Print…
Micropipetas, minicaps®, de acordo com Delbrück
Fornecedor: Hirschmann Laborgeräte
minicaps
612-2451EA 111 EUR
612-2451 612-2453 612-2449
Micropipetas, minicaps®, de acordo com Delbrück
Pipetas Microcapilares
Vidro de borosilicato DURAN®, heparinizadas com sódio, descartáveis.
  • Conformidade certificada
  • 'End-to-end': contêm o volume indicado quando estão cheias desde uma ponta até à outra
  • Embalagem de segurança para protecção durante o transporte
Exactidão: 0,5%
Reprodutibilidade: 1%
Certificações: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Embalagem: 100 micropipetas embaladas num tubo de vidro com tampa dispensadora codificada com cores, 10 tubos por caixa de cartão estável.