Print…
Micropipetas, minicaps®
Fornecedor: HIRSCHMANN
9000125 9000199 9000101 9000102 9000105 9000110 9000140 9000100 9000103 9000104 9000120 9000130 9000150 9001166
612-2441EA 92.7 EUR
612-2441 612-2446 612-2432 612-2433 612-2437 612-2439 612-2443 612-2431 612-2434 612-2436 612-2440 612-2442 612-2445 612-2438
Micropipetas, minicaps®
Pipetas Microcapilares
Vidro de borosilicato DURAN®, não heparinizadas, descartáveis.
  • Conformidade certificada
  • 'End-to-end': contêm o volume indicado quando estão cheias desde uma ponta até à outra
  • Embalagem de segurança para protecção durante o transporte
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Exactidão: 0,5%
Reprodutibilidade: 1%
Certificações: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Embalagem: 100 micropipetas embaladas num tubo de vidro com tampa dispensadora codificada com cores, 10 tubos por caixa de cartão estável.