Print…
Micropipetas, intraMARK, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
708707 708709 708728
612-1401EA 49.1 EUR
612-1401 612-1403 612-1406
Micropipetas, intraMARK, BLAUBRAND®
Pipetas Microcapilares
Vidro, com marca de anel, descartável.
  • Calibradas para conter "In", contêm o volume indicado quando estão cheias desde uma ponta até uma marca a toda a volta
  • Código de cores em conformidade com as normas ISO, para uma identificação fácil
  • Conformidade certificada para volumes ≥5 µl
Exactidão ≤±0,25%; reprodutibilidade ≤0,5% (excepto para o modelo 612-1401: exactidão ≤±0,30 %; reprodutibilidade ≤0,6%).
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Atenção: DE-M marking only for 5 µl.