Print…
Pipetas microcapilares descartáveis, minicaps
Fornecedor: HIRSCHMANN
9000201 9000203 9000204 9000225 9000299 9000202 9000205 9000210
720-2835EA 111 EUR
720-2835 720-2836 720-2837 612-2649 612-2650 720-2762 612-2447 612-2448
Pipetas microcapilares descartáveis, minicaps
Pipetas Microcapilares
Pipetas microcapilares descartáveis com sistema "end-to-end". De vidro Schott DURAN® genuíno. Exactidão ± ≤0,5%, CV ± ≤1%. Com número de lote impresso na embalagem.
  • Enchimento correcto do capilar
  • Conformidade certificada, de acordo com a norma alemã subjacente relativa à calibração
  • Tampa codificada com cor com dispensador de capilares
  • Embalagem de segurança para protecção durante o transporte
Embalagem: 100 minicaps embaladas num recipiente de vidro com tampa dispensadora. 10 recipientes, incluindo um dispositivo de pipetagem, embalados numa caixa exterior de cartão.