Print…
Pipetas graduadas, BLAUBRAND®, tipo 1, escoamento parcial
Fornecedor: Brand
27721 27722 27724 27725 27727 27731 27729
612-2720EA 9.3 EUR
612-2720 612-2721 612-2722 BRAA27725 612-2723 612-2725 612-2724
Pipetas graduadas, BLAUBRAND®, tipo 1, escoamento parcial
Pipetas Pipetas Graduadas
AR-Glas®.
  • Calibradas para esvaziamento (TD, Ex); Tipo 1: zero no topo
  • Marcas e inscrições a esmalte azul de elevado contraste
  • Incluem um certificado de lote
  • Disponíveis a pedido com certificado individual, certificado individual USP ou certificado de calibração DAkkS
  • Apenas as pipetas marcadas (*) são adequadas para tampões de algodão
DIN EN ISO 835
Comprimento: 360 mm ±10 mm excepto para pipetas de 25 ml: 450 mm ±10 mm.
Certificações: DIN EN ISO 835. Marcação DE-M.