Print…
Pipetas graduadas, Tipo 3, classe B, escoamento total
Fornecedor: HIRSCHMANN
1000129 1000133 1000135 1000140 1000141 1000142 1000153 1000154 1000160 1000165 1000170 1000175
612-1067EA 6.1 EUR
612-1067 612-1068 612-1069 612-3400 612-1070 612-1095 612-1096 612-1097 612-1098 612-1075 612-1076 612-3401
Pipetas graduadas, Tipo 3, classe B, escoamento total
Pipetas Pipetas Graduadas
AR-Glas®
  • Calibradas para esvaziamento 'Ex'
  • Graduações de linha curta, graduadas até à ponta, zero em cima, graduação a âmbar
  • A partir de 5 ml, com extremidade superior extremidade com tampão de algodão
DIN EN ISO 835
Comprimento: 360 mm ±5 mm, excepto as pipetas de 25 e de 50 ml: 450 mm ±5 mm
Certificações: DIN EN ISO 835