Print…
Pipetas graduadas, Tipo 3, classe AS, escoamento total
Fornecedor: HIRSCHMANN
1101129 1101133 1101135 1101140 1101141 1101142 1101153 1101154 1101160 1101165 1101170 1101175
612-1033EA 9 EUR
612-1033 612-1034 612-1035 612-1036 612-1037 612-1038 612-1039 612-1040 612-1041 612-1042 612-1043 612-1044
Pipetas graduadas, Tipo 3, classe AS, escoamento total
Pipetas Pipetas Graduadas
AR-Glas®.
  • Calibradas para esvaziamento 'Ex', conformidade certificada, com data do lote inscrita (www.hirschmannlab.de)
  • Marcas e inscrições em azul, graduadas até à ponta
  • Desde 5 ml com a extremidade superior em algodão
DIN EN ISO 835
Comprimento: 360 mm ±5 mm, excepto para as pipetas de 25 e 50 ml: 450 mm ±5 mm.
Certificações: DIN EN ISO 835. Certificação de conformidade (marcação DE-M).