Print…
Pipetas graduadas, SILBERBRAND ETERNA, Tipo 3, classe B, escoamento total
Fornecedor: Brand
27070 27072 27073 27075 27076 27077 27078 27079
612-1145EA 5 EUR
612-1145 612-1148 612-1149 612-1152 612-1153 612-1154 612-1155 612-1156
Pipetas graduadas, SILBERBRAND ETERNA, Tipo 3, classe B, escoamento total
Pipetas Pipetas Graduadas
AR-Glas®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Marks and inscriptions in ETERNA amber stain
  • Marked pipettes (*) suitable for cotton plugs
DIN EN ISO 835
Comprimento: 360 ±10 mm, com excepção das pipetas de 25 ml, cujo comprimento é de 450 ±10 mm.
Certificações: DIN EN ISO 835.