Print…
Pipetas graduadas, BLAUBRAND® ETERNA, Tipo 3, classe AS, escoamento total
Fornecedor: Brand
28405 28406 28409 28411 28412 28413 28414 28415 27316 27319
612-1124EA 9.3 EUR
612-1124 612-1125 612-1129 612-1132 612-1133 612-1134 612-1135 612-1136 612-1126 612-1130
Pipetas graduadas, BLAUBRAND® ETERNA, Tipo 3, classe AS, escoamento total
Pipetas Pipetas Graduadas
AR-Glas®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex), type 3: Zero at the top
  • Marks and inscriptions in ETERNA amber stain
  • Waiting time 5 seconds
  • Incl. one batch certificate
  • Also available (on request) with an individual certificate, USP individual certificate or DAkks calibration certificate
DIN EN ISO 835
Comprimento: 360 ±10 mm, com excepção das pipetas de 25 ml, cujo comprimento é de 450 ±10 mm.
Certificações: DIN EN ISO 835. Conformidade certificada.
Atenção: * Extremidade com tampão de algodão
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable