Print…
Pipetas graduadas, Tipo 3, classe AS, escoamento total
Fornecedor: HIRSCHMANN
1100129 1100133 1100135 1100140 1100141 1100142 1100153 1100154 1100160 1100165 1100170 1100175 110015308 110015345 110013327 110014127 110015327 110016027 110017027 1100165DKD 1100175DKD 1100154DKD 1100160DKD 1100135DKD 1100142DKD 1100170DKD
612-1045EA 9.4 EUR
612-1045 612-1046 613-2111 613-2112 612-1047 613-2113 612-1048 612-1049 612-1050 612-1051 612-1052 612-1053 612-7283 612-5751 612-4723 612-4727 612-4731 612-4735 612-4744 612-4743 612-4746 612-4733 612-4742 612-4725 612-4729 612-4745
Pipetas graduadas, Tipo 3, classe AS, escoamento total
Pipetas Pipetas Graduadas
AR-Glas®.
  • Calibradas para esvaziamento 'Ex', conformidade certificada, com data do lote inscrita (www.hirschmannlab.de)
  • Marcas e inscrições a âmbar, graduadas até à ponta
  • Desde 5 ml com a extremidade superior em algodão
  • Tempo de espera 5 segundos
DIN EN ISO 835
Comprimento: 360 mm ±5 mm, excepto as pipetas de 25 e de 50 ml: 450 mm ±5 mm
Certificações: DIN EN ISO 835. Certificação de conformidade (marcação DE-M).