Print…
Pipetas graduadas, Tipo 3, classe B, escoamento total
Fornecedor: HIRSCHMANN
1030133 1030141
612-1022EA 6.4 EUR
612-1022 612-1024
Pipetas graduadas, Tipo 3, classe B, escoamento total
Pipetas Pipetas Graduadas
AR-Glas®
  • Calibradas para esvaziamento "Ex", graduações de linha curta
  • Marcas e inscrições a âmbar, zero em cima, graduadas até à ponta
  • Extremidade com tampão de algodão
DIN EN ISO 835
Comprimento: 360 mm ±5 mm
Certificações: DIN EN ISO 835