Print…
Pipetas de aspiração, Falcon®
Fornecedor: Corning
357558 357501
734-0456EA 63.9 EUR
734-0456 612-2458
Pipetas de aspiração, Falcon®
Pipetas Pipetas de Aspiração
PS, sem tampão, não graduadas, descartáveis, esterilizadas.
  • Alternativa segura relativamente às pipetas Pasteur de vidro
  • Não pirogénicas
  • Em embalagem individual para evitar contaminação
Embalagem: embalagem individual de papel/plástico termoformado.