Print…
VWR®, Mangas protectoras rígidas, para juntas com esmerilado normalizado
Fornecedor: VWR Collection
201-0039EA 83.5 EUR
201-0039 201-0040 201-0041 201-0042 201-0043 201-0044 201-0045 201-0046 201-0048
VWR®, Mangas protectoras rígidas, para juntas com esmerilado normalizado
Conectores e mangas para juntas NS Mangas de junta
De PTFE, com pega.
  • Excelente resistência química
  • Estanque ao gás, ao líquido e ao vácuo
  • Resistentes a temperaturas de −200 a +280 °C
Para adaptação a colos com esmerilado normalizado. Construção robusta, com pega saliente, pelo que as mangas protectoras podem ser facilmente separadas. Com anéis vedantes do lado exterior da ligação esmerilada, que evitam que as juntas esmeriladas prendam e asseguram uma vedação muito boa. Ligação sem lubrificante, pelo que o produto não é contaminado por resíduos de massa.