Print…
Almofarizes, sem pilões
Fornecedor: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L55/1/R L55/11/R L55/15/R L55/2/R L55/4/R L55/0A/R L55/3/R L55/5/R L55/6A/R L55/0A/G L55/3/G L55/6A/G L55/8/G L55/00/G L55/1/G L55/00/R L55/2/G L55/15/G L55/4/G L55/11/G L55/5/G
410-9328EA 25.8 EUR
410-9328 410-9116 410-0024 410-9110 410-9327 410-9111 410-9112 410-9113 410-9114 410-9121 410-9122 410-9124 410-9125 410-9127 410-9181 410-9326 410-0068 410-0072 410-0069 410-0071 410-0070
Almofarizes, sem pilões
Almofarizes e pilões Almofarizes
De porcelana com rebordo. Com várias superfícies de moagem vidradas ou não vidradas à escolha.
Certificações: Fabricados segundo a norma DIN 12906.
Informações de encomenda: O pilão é vendido em separado.