Print…
VWR®, Sistemas de limpeza de salas limpas
Fornecedor: VWR Collection
129-2500EA 610 EUR
129-2500 129-2502 129-2506 129-2508
VWR®, Sistemas de limpeza de salas limpas
Esfregonas
Estes sistemas podem ser usados sem espremedor. São especialmente indicados para a aplicação de desinfectantes em pavimentos, paredes e tectos. A nova espuma de elevado desempenho para salas limpas possibilita uma transferência de líquidos duradoura e excelente.
  • Autoclaváveis; resistente aos raios gama e a ETO
  • Resistentes aos desinfectantes e detergentes mais utilizados
  • Esponjas de poliéster laminado para absorção de líquidos e desinfecção delicada, sem a libertação de pêlos ou fibras