Print…
VWR® PurSPONGE, Cabeças de esfregona, para salas limpas
Fornecedor: VWR Collection
129-0048EA 845 EUR
129-0048 129-0051 129-0052 129-0053 129-0054 129-2504
VWR® PurSPONGE, Cabeças de esfregona, para salas limpas
Esfregonas
Adequado para a limpeza a húmido de áreas estéreis e salas limpas. Inteiriço, de poliuretano altamente absorvente. As cabeças de esfregona revestidas são especialmente indicadas para desinfetar superfícies ásperas ou pontiagudas, garantindo ao mesmo tempo uma excelente absorção de líquidos.
  • Models available for use with Perfex or Roll-O-Matic® handles
  • Perfex model made from PU (on PE base), coated or uncoated. Roll-O-Matic® model made from highly absorbent PU sponge with clamp, available with or without coating
Modelos disponíveis para utilização com os cabos Perfex ou Roll-O-Matic®:
-Modelo Perfex de PU (com base em PE), revestido ou não revestido
-Modelo Roll-O-Matic® de esponja PU altamente absorvente com pinça, disponível com ou sem revestimento
Informações de encomenda: Os cabos de esfregona Perfex ou Roll-O-Matic® não estão incluídos. É necessário encomendá-los à parte.