Print…
VWR®, Porta-lâminas
Fornecedor: VWR Collection
631-0689EA 10.2 EUR
631-0689 631-0690
VWR®, Porta-lâminas
Lâminas, Suportes e armazenamento
Os porta-lâminas levam 20 ou 30 lâminas standard para microscópio (76×26 mm).
  • Entalhe para fácil remoção das lâminas
  • Os compartimentos horizontais estão rebaixados, protegendo as amostras quando a tampa está fechada
Colour: White (black rims)