Print…
VWR® Cover Glasses, Square
Fornecedor: VWR Collection
631-0124EA 33.4 EUR
631-0124 631-0121 631-0125 631-0120 631-0126 631-0127 631-0879
VWR® Cover Glasses, Square
Lamelas
Made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
  • Sem bolhas nem defeitos
  • Limpas e polidas
  • De vidro branco puro, classe hidrolítica I
Embalagem: Em caixas dispensadoras de plástico.