Print…
VWR® Lamelas rectangulares
Fornecedor: VWR Collection
631-0135EA 65.3 EUR
631-0135 631-0122 631-0130 631-0134 631-0136 631-0137 631-0138 631-0143 631-0144 631-0145 631-0147 631-0133 631-0146
VWR® Lamelas rectangulares
Lamelas
Lamelas rectangulares feitas de vidro branco puro, classe hidrolítica 1. Limpas e polidas.
Embalagem: Em caixas dispensadoras em plástico com tampa articulada.