Print…
Capas protectoras, Nunc Thermanox
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
150067 174934 174942
734-2154EA 790 EUR
734-2154 734-2115 734-2116
Capas protectoras, Nunc Thermanox
Lamelas
Lamelas, que permanecem planas durante a utilização.
  • Resistente aos solventes comuns
  • Autofluorescentes entre 380 e 545 nm
  • Com tratamento de superfície num dos lados para uma fixação e um crescimento celular excelentes
Thickness: 0,2 mm