Print…
Lâminas para câmara, Falcon®
Fornecedor: Corning
354104 354108 354114 354118
734-0401EA 678.2 EUR
734-0401 734-0402 734-0088 734-0089
Lâminas para câmara, Falcon®
Lâminas e lamelas Lâminas de cultura
Lâmina de vidro sodo-cálcico, recipiente, tampa e ferramenta de PS.
  • Câmara retira-se facilmente e em segurança, utilizando a ferramenta de remoção segura descartável
  • A junta adesiva de acrílico, sensível à pressão e biocompatível, mantém-se fixada ao recipiente após a sua remoção, e não à lâmina, o que facilita o manuseamento e posicionamento das capas protectoras
  • A borda azul hidrófoba define as áreas de cultura de células
  • Poços numerados para facilitar a identificação
  • Tabuleiros concebidos para uso em incubadoras
As lâminas de cultura Falcon® CultureSlides permitem a cultura de células e posterior análise numa lâmina de microscópio de vidro. As células são cultivadas numa câmara de plástico fixada a uma lâmina de microscópio especialmente preparada. Podem ser fixadas e coradas in situ sem danificar a monocamada celular.
L×C: 25×75 mm com rebordo biselado de 1,2 mm.
Informações de encomenda: Supplied with removal tool and key.