Print…
Lâminas para câmara, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
154852 154917 154941 154739
734-2052EA 468.33 EUR
734-2052 734-2053 734-2054 734-2051
Lâminas para câmara, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Lâminas e lamelas Lâminas de cultura
Lamela de borossilicato, câmara de PS, esterilizada.
  • Superfície de crescimento permanece estável sem refrigeração
  • Campo para inscrição fosco em azul-claro para uma identificação nítida
  • Separador de lâminas para retirar os compartimentos da lâmina em cada embalagem
Uma superfície de crescimento revestida quimicamente na lâmina de vidro que imita a polilisina, oferecendo locais de ligação para células delicadas tais como as células neuronais.