Print…
Lâminas para câmara, Nunc™ Lab-Tek™ II
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
154453 154461 154526 154534
734-2047EA 251 EUR
734-2047 734-2048 734-2049 734-2050
Lâminas para câmara, Nunc™ Lab-Tek™ II
Lâminas e lamelas Lâminas de cultura
Câmara de PS com compartimentos sobre lâmina de vidro, tampa de PS, esterilizada.
  • Câmara amovível com configuração de 1, 2, 4 e 8 poços, fixada com adesivo biocompatível a uma lâmina de microscópio de vidro não fluorescente com cantos arredondados
  • Bordo hidrófobo inerte do poço impresso sobre a lâmina
  • Campo para inscrição impresso Superfrost™
  • Tratamento para assegurar uma fixação e um crescimento celular excelentes
Para a cultura de células sobre uma lâmina standard de microscópio. Úteis para testes virais e de micoplasma, estudos de cromossomas,Mais informação do produto