Print…
VWR®, Lâminas de microscópio
Fornecedor: VWR Collection
631-1550EA 5.3 EUR
631-1550 631-1551 631-1552 631-1553
VWR®, Lâminas de microscópio
Lâminas e lamelas Lâminas de microscópio
  • De vidro
  • Rebordos cortados ou esmerilados
  • Têm ou não cantos foscos
W×D×H: 76×26×1 mm