Print…
Lâminas de microscópio, SuperFrost®, Menzel Gläser
Fornecedor: Epredia
AG00008532E01 AG00008632E01 AA00008132E01 AG00008432E012 AG00008032E012 AG00008132E012 AG00008232E20
630-2100EA 7.9 EUR
630-2100 630-2892 630-2835 630-2863 630-2859 630-2860 630-2861
Lâminas de microscópio, SuperFrost®, Menzel Gläser
Lâminas e lamelas Lâminas de microscópio
Estas lâminas são fabricadas em vidro extra-branco, lavadas e polidas.
  • Zona para rotulagem resistente a todos os solventes mais usados
  • Seis cores para identificação e codificação por cores
  • Zona para rotulagem espessa para evitar que as lâminas se colem umas às outras ou fiquem riscadas
Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Complies with ISO 8037/I
Certificações: ISO 8037/I.
Embalagem: In cardboard boxes of 50.