Print…
Lâminas de microscópio, Menzel Gläser
Fornecedor: Epredia
AA00000102E01 AB00000112E01 AA00000112E01 AB00000102E012
631-0701EA 4.1 EUR
631-0701 630-2012 630-1985 MENZAB00000102E012
Lâminas de microscópio, Menzel Gläser
Lâminas e lamelas Lâminas de microscópio
Lâminas de laboratório disponíveis sem ou com uma ou duas extremidades foscas.
  • Pré-lavadas e polidas
Conform to ISO 8037/I
Certificações: ISO 8037/I