Print…
Lâminas de microscópio, UniMark®
Fornecedor: MARIENFELD
0704002 0704102 0704202 0704302 0704402 0704502 0703010 0703110 0703210 0703310 0703410 0703510
631-0093EA 6.2 EUR
631-0093 631-0094 631-0095 631-0096 631-0097 631-1209 631-1203 631-1204 631-1205 631-1206 631-1207 631-1208
Lâminas de microscópio, UniMark®
Lâminas e lamelas Lâminas de microscópio
As cores brilhantes impressas das extremidades mate dos diapositivos UniMark® contrastam bem com as marcações.
  • Uma extremidade fosca para rotulagem
  • Diferentes cores para codificação adicional por cores
  • Revestimento fino para facilitar o processamento das lâminas em sistemas automatizados
W×D×H: 76×26×1 mm
For in vitro diagnostic (IVD) applications.