Print…
Reservatórios robóticos descartáveis, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
1200-1300 1200-1301 1200-2300 1200-2301
216-4371EA 292 EUR
216-4371 216-4372 216-4373 216-4374
Reservatórios robóticos descartáveis, Nalgene®
Reservatórios para reagentes
De PP. Um formato de microplaca standard com 300 ml de volume, concebido para aumentar a eficiência dos ensaios.
  • O fundo inclinado minimiza o volume morto e os deflectores reduzem os salpicos
  • A placa de fundo plano foi concebida para corresponder às inúmeras necessidades dos ensaios realizados em ambientes tanto manuais como automatizados
  • A versão esterilizada está isenta de RNase, DNase e pirogénios
C×L×A: 86×128×43 mm
L×W×H: 86×128×43 mm