Print…
Placas de PCR para qPCR de 24 e 48 poços
Fornecedor: Brand
781411 781415 781412 781416
731-0014EA 93 EUR
731-0014 731-0015 731-0165 731-0166
Placas de PCR para qPCR de 24 e 48 poços
Microplacas Placas de PCR
PP, sem rodapé. Fabricadas em condições de sala limpa e feitas de materiais puros e de alta qualidade (sem aditivos), estas placas PCR são adequadas para utilização com a maioria dos termocicladores disponíveis no mercado.
  • Design de paredes ultrafinas para facilitar a transferência do calor constante, rápida e precisa
  • O interior liso do recipiente minimiza a aderência dos enzimas e do ácido nucleíco às paredes
  • Código alfa numérico estampado em relevo a azul
  • Os rebordos elevados dos poços protegem contra a contaminação cruzada e fornecem uma selagem estanque, em conjunto com o tapete de selagem correspondente
  • Certificadas quanto à ausência de DNase, RNase e endotoxinas
  • Autoclaváveis (121 °C)