Print…
Placas PCR, de 24 e 48 poços, Thermo-Fast®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
AB-0624 AB-0648
732-4837EA 153 EUR
732-4837 732-4841
Placas PCR, de 24 e 48 poços, Thermo-Fast®
Microplacas Placas de PCR
De PP. Adequadas para blocos de termocicladores de 0,2 ml.
  • Podem ser seladas com películas e folhas adesivas, vedantes de aplicação a quente e tiras de tampas côncavas ou planas
  • Volume de poço máximo de 0,3 ml, quando são usados vedantes adesivos de aplicação a quente
  • Certificadas quanto à ausência de DNase, RNase e ADN genómico humano
Colour: Natural