Print…
Placas PCR, de 96 poços, de semi-saia, Thermo-Fast®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
AB-0900 AB-0900/W AB-0900/B AB-0900/G AB-0900/P AB-0900/R AB-0900/Y
732-4904EA 156 EUR
732-4904 732-0400 732-0396 732-0397 732-0082 732-0399 732-0401
Placas PCR, de 96 poços, de semi-saia, Thermo-Fast®
Microplacas Placas de PCR
De PP. Compatíveis com todos os principais termocicladores.
  • Mais rígidas do que as placas sem saia e com espaço para códigos de barras
  • O formato segmentado permite cortá-las em secções de 24 e 48 poços
  • Volume de poço máximo de 0,3 ml, quando são usados vedantes adesivos de aplicação a quente
  • Canto cortado