Print…
Placas PCR, de 96 poços, sem saia, Thermo-Fast®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
AB-0600 AB-0600/W AB-0600/B AB-0600/G AB-0600/P AB-0600/R AB-0600/Y AB-0600/L
732-4828EA 153 EUR
732-4828 732-5008 732-5003 732-5004 732-5006 732-5007 732-4829 731-0276
Placas PCR, de 96 poços, sem saia, Thermo-Fast®
Microplacas Placas de PCR
De PP. Adequadas para todos os blocos de termocicladores de 0,2 ml e sequenciadores capilares ABI PRISM® 310, 3100 e 3700. Disponíveis em branco opaco para procedimentos baseados em luminescência.
  • Volume de poço máximo de 0,3 ml, quando são usados vedantes adesivos de aplicação a quente
  • Canto cortado
  • Podem ser seladas com Thermo-Mats™, películas e folhas adesivas, vedantes de aplicação a quente e tiras de tampas côncavas ou planas
  • Certificadas quanto à ausência de DNase, RNase e ADN genómico humano