Print…
Placas PCR, de 96 poços, sem saia, perfil baixo, Thermo-Fast®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
AB-0700 AB-0700/W AB-0700/R AB-0700/G AB-0700/B AB-0700/P AB-0700/Y AB-0700-L
732-4851EA 153 EUR
732-4851 732-4853 732-5013 732-5011 732-5010 732-5012 732-5014 732-2943
Placas PCR, de 96 poços, sem saia, perfil baixo, Thermo-Fast®
Microplacas Placas de PCR
De PP. O perfil baixo da placa reduz o 'espaço morto' entre a tampa aquecida do termociclador e a amostra. Desta forma elimina-se a condensação nas paredes do tubo, evitando a redução do volume de PCR e aumentando a eficácia da reacção.
  • Volume de poço máximo de 0,2 ml, quando são usados vedantes adesivos de aplicação a quente
  • Canto cortado
  • Certificadas quanto à ausência de DNase, RNase e ADN genómico humano