Print…
Placas de PCR de 96 poços, com saia, perfil baixo, Thermo-Fast®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
AB-0800 AB-0800/R AB-0800/K AB-0800/W AB-0800/B AB-0800/G AB-0800/P AB-0800/Y AB-0800/L AB-0800/Y-L AB-0800/W-L AB-0800/R-L AB-0800/P-L AB-0800/G-L AB-0800/150 AB-0800/B-L
732-4888EA 160 EUR
732-4888 732-0390 732-0388 732-0391 732-0078 732-0079 732-0389 732-0392 732-0881 732-2949 732-2948 732-2947 732-2946 732-2945 ADVAAB-0800/150 732-2944
Placas de PCR de 96 poços, com saia, perfil baixo, Thermo-Fast®
Microplacas Placas de PCR
De PP. O perfil baixo da placa diminui o 'espaço morto' entre a tampa aquecida do termociclador e a amostra. Isto elimina a condensação na parede lateral do tubo, evitando a redução do volume para PCR e aumentando a eficiência da reacção.
  • Indicada para utilização com sistemas automatizados
  • Poços com um volume máximo de 0,2 ml, quando são usados vedantes adesivos de aplicação a quente
  • Os 8 orifícios da saia facilitam o posicionamento da placa e a remoção da placa do bloco do termociclador
  • Poços de fundo transparente para uma boa visibilidade das amostras
  • Certificadas quanto à ausência de DNase, RNase e ADN genómico humano