Print…
Placas PCR, de 24, 32 e 48 poços, Axygen®
Fornecedor: Corning
PCR-24-C PCR-32-C PCR-48-C
732-0903EA 19.52 EUR
732-0903 732-0904 732-0905
Placas PCR, de 24, 32 e 48 poços, Axygen®
Microplacas Placas de PCR
De PP. Concebidas para utilização com blocos de termocicladores de 96 poços.
  • Paredes ultrafinas de espessura uniforme, para aceleração da transferência de calor, tempos de ciclo mais curtos e resultados mais consistentes
  • Certificadas quanto à ausência de RNase, DNase e endotoxinas, para uma elevada integridade das amostras
These multiwell plates are specifically designed for PCR applications and are ideal for thermal transfer application. Max. RCF 4000 g.