Print…
Placas PCR, Eppendorf twin.tec®
Fornecedor: EPPENDORF
0030128.885 0030128.893 0030128.818
713-0011EA 2452 EUR
713-0011 713-0012 731-0463
Placas PCR, Eppendorf twin.tec®
Microplacas Placas de PCR
Poços de PP com cobertura da placa e saia de PC. A rigidez da placa torna-a ideal para o manuseamento por robôs e os poços de PP possuem uma superfície hidrofóbica inerte que impede a ligação de ADN, ARN e enzimas. As paredes extrafinas asseguram uma óptima transferência de calor para a amostra. Todas as placas são autoclaváveis e certificadas quanto à ausência de RNase, DNase ou ADN humano.
Placa Eppendorf twin.tec® PCR 96, com saia
- Compatível com sistemas automatizados, é adequada para a maioria dos termocicladores e para o sequenciador capilar MegaBACE
- Dimensões conforme as especificações SBS (127,76 mm (±0,25 mm) × 85,47 mm (±0,25 mm))
- Design de perfil baixo para maior eficiência de PCR e para permitir a maior eficiência com pequenos volumes de amostras
- Volume de poço máximo de 150 µl (quando usadas com tiras de tampas)
Placa Eppendorf twin.tec® PCR 96, de semi-saia
- Adequada para PCR quantitativo em tempo real
- Adequada para a maioria dos termocicladores, incluindo o ABI GeneAmp 9700
- Volume de poço máximo de 250 µl (quando usadas com tiras de tampas)
Placa Eppendorf twin.tec® PCR 384
- Poço em U para facilitar a identificação
- Saia contínua para compatibilidade com os sistemas automatizados
- Dimensões conforme as especificações SBS (127,76 mm (±0,25 mm)×85,47 mm (±0,25 mm))
- Adequada para todos os termocicladores de 384 poços mais usados, especialmente o Mastercycler 384
- Volume de poço máximo de 45 µl