Print…
Placas de poços fundos e tapetes de vedação
Fornecedor: Brand
701350 701354 701352 701346 701355 701340 701342 701353
391-5704EA 145 EUR
391-5704 391-5705 391-0159 391-0158 391-5712 738-1001 738-0189 BRND701353
Placas de poços fundos e tapetes de vedação
Microplacas Microplacas Deep Well
De PP ou PS, não esterilizadas. Concebidos para uma vasta gama de aplicações, como HTS, culturas de células e tecidos, diluições em série, transferência de reagentes e armazenamento de amostras até −80 °C (PP) ou −20 °C (PS). As placas de poços fundos são fabricadas no formato ANSI/SLAS standard e são empilháveis, para facilitar o armazenamento.
  • PP for high chemical resistance, for example, against DMSO, phenol, chloroform
  • Autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285 (PP plates only)
  • Round shape wells allow optimal sample mixing and recovery
  • Alphanumeric coding and cut-away corner simplify sample identification and orientation
  • Can be used with multi channel pipettes and automatic liquid handling systems from all leading manufacturers
  • Free from DNA, DNase and RNase (except low profile plate which is not tested)