Print…
polypropylene storage plates 96 well, Falcon®
Fornecedor: Corning
351190 353263
734-0384EA 339.48 EUR
734-0384 734-0391
polypropylene storage plates 96 well, Falcon®
Microplacas Microplacas HTS
Placa de PP, tampa de PP, não esterilizada. Placas concebidas para armazenamento de compostos.
  • Placa rígida e plana para um manuseamento automatizado consistente
  • O PP de baixa retenção e o design do poço produzem baixos volumes residuais, após a pipetagem
  • Tampa compatível com dispositivos automáticos de colocação e de remoção de tampas
  • Extremidades elevadas do poço e planeidade, para selagem a quente ou aderente