Print…
Tampas de poços para placas de 96 poços de fundo em U DeepWell™, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
276000 276002 276003 276005 276011
732-2668EA 178 EUR
732-2668 732-2669 732-2670 732-2672 732-2673
Tampas de poços para placas de 96 poços de fundo em U DeepWell™, Nunc™
Vedantes Selos de microplaca
De elastómero termoplástico (TPE), excepto no caso da tampa, de silicone pré-perfurada. Para vedação de placas de 96 poços, especialmente de placas DeepWell™ de 96 poços de fundo em U de 1,3 ml e 2,0 ml. As tampas de poços de TPE são resistentes ao DMSO, etanol e metanol. A tampa de silicone é resistente aos solventes mas não é adequada para DMSO a 100%.
  • Indicadas para placas de armazenamento de compostos e produtos químicos
  • Proporcionam uma vedação eficaz, com uma projecção mínima para o interior de cada poço
  • Perfuráveis e de fecho automático
  • Podem ser usadas a temperaturas até −80 °C (excepto a tampa de silicone, que só admite uma temperatura mínima de −20 °C)