Print…
Tapetes de selagem para placas de armazenamento de 96 poços, ABgene®
Fornecedor: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0566 AB-0674 AB-0675 AB-0566/SP
732-4822EA 183 EUR
732-4822 732-4846 732-4847 ADVAAB-0566/SP
Tapetes de selagem para placas de armazenamento de 96 poços, ABgene®
Vedantes Selos de microplaca
Tampa redonda ou quadrada tapetes para selagem de placas de armazenamento de 96 poços.
  • Grelha alfanumérica de referência, para auxiliar na identificação das amostras
  • Formatos autoclaváveis ou perfuráveis
  • Os tapetes perfuráveis são resistentes a solventes (incluindo DMSO)
  • Design flexível
Cor: incolor