Print…
Microplacas para imunoensaios
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
95029390 3355 3455 3555 3655 3855 6301 6302 6309 6310 6404 6405 9502227 9502887 95029100 95029140 95029180 95029330
735-0551EA 310 EUR
735-0551 735-0461 735-0462 735-0463 735-0464 735-0465 735-0491 735-0492 735-0493 735-0494 735-0499 735-0500 735-0531 735-0535 735-0537 735-0539 735-0540 735-0546
Microplacas para imunoensaios
Microplacas Microplacas para Imunologia
Concebida especificamente para aplicações de imunoensaios, esta gama de produtos dispõe de diferentes superfícies de ligação que incluem Immulon®, ligação universal (UB) e ligação superior (EB). Isto facilita a concepção experimental dos ensaios e permite realizar ensaios com requisitos estritos em termos de pH, tampão, pKa e resinas.
  • Disponíveis no formato de placa de 96 poços ou de tiras, para uso consoante os requisitos dos instrumentos automáticos
  • As microplacas com tiras quebráveis caracterizam-se por uma eficiência máxima no processamento de quantidades pequenas e grandes de amostras, uma vez que permitem a utilização do número exacto de poços necessários
  • Os poços separáveis dispõem de um sistema de bloqueio exclusivo que mantém os poços e as amostras nos seus lugares
  • As tiras estão disponíveis nos formatos de tiras fixas e de tiras separáveis de 1×8 e de 1×12; além disso, também está disponível o formato de tiras duplas de 2×8
As microplacas Immulon® 1 B e UB possuem superfícies de ligação média, com uma capacidade de ligação de 100 - 200 ng IgG/cm². Ambas se caracterizam pela sua afinidade com proteínas e complexos hidrófobos. As moléculas das superfícies de ligação média incluem anticorpos policlonais, proteínas, imunoglobulinas, lípidos, lipoproteínas e lipopolissacarídeos.
As microplacas Immulon® 2 HB, Immulon® 4 HBX e EB possuem superfícies irradiadas caracterizadas por uma ligação elevada, com uma capacidade de ligação de 400 - 500 ng IgG/cm². As microplacas Immulon® 4 HBX possuem uma superfície adicional com resina especial, para uma absorção máxima de proteínas. As microplacas EB proporcionam um coeficiente de variação garantido. As moléculas das superfícies de ligação elevada incluem anticorpos monoclonais e policlonais, proteínas, péptidos, polissacarídeos, glicoproteínas, imunoglobulinas, lipoproteínas, glicoproteínas e antigénios purificados.