Print…
Módulos, Nunc-Immuno™, LockWell™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
446442 446469 446470 446490 446639 448526
735-0023EA 505 EUR
735-0023 735-0024 735-0025 732-2685 735-0027 735-0029
Módulos, Nunc-Immuno™, LockWell™
Microplacas Microplacas para Imunologia
De PS. Os módulos Nunc-Immuno™ LockWell™ facilitam ensaios que vão desde HTS até ensaios num único poço. Possibilidade de escolha da superfìície: MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ ou MultiSorp™. Todos os módulos MaxiSorp™ estão certificados relativamente à homogeneidade da ligação. Os módulos com suporte (dimensões exteriores: 128×86 mm) adaptam-se a todos os equipamentos standard.
  • Cada poço fica à mesma altura na armação, para evitar encravar os sistemas automatizados
  • Os poços em tiras ou independentes são fáceis de inserir ou retirar da armação sem
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable