Print…
Módulos, Nunc-Immuno™, BreakApart™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
473539 473768
735-0062EA 705 EUR
735-0062 735-0065
Módulos, Nunc-Immuno™, BreakApart™
Microplacas Microplacas para Imunologia
De PS. Concebidos para imunoensaios de fase sólida, como é o caso das técnicas ELISA. Disponíveis com superfícies MaxiSorp™ ou PolySorp™, este produto consiste numa armação com 12 suportes, cada um com uma tira quebrável de 8 poços. Todos os módulos MaxiSorp™ estão certificados relativamente à homogeneidade da ligação. Os módulos com armação e com inscrição alfanumérica de orientação (dimensões exteriores: 128×86 mm) adaptam-se a todos os equipamentos standard.
  • Poços com fundo em forma de C (plano com rebordos curvos) para permitir uma lavagem e recuperação de líquidos óptima
  • Ferramenta para extracção fornecida com cada caixa de 60 módulos
  • Os módulos com codificação por cores facilitam a identificação dos ensaios
  • Módulos independentes
Volume de trabalho recomendado: 250 µl.
Recommended working volume: 250 µl