Print…
Módulos, Nunc-Immuno™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
441653 444865 445101 467120 467140 467466 467679 469078 469264 469914 469922 469949 469957 473709 475078 475086 468667 434797
735-0015EA 465 EUR
735-0015 735-0020 735-0021 735-0042 735-0043 735-0126 735-0046 735-0049 735-0050 735-0052 735-0053 735-0054 735-0055 735-0063 735-0066 735-0067 735-0048 737-0240
Módulos, Nunc-Immuno™
Microplacas Microplacas para Imunologia
De PS. Os módulos Nunc-Immuno ™ foram desenvolvidos para uso nas técnicas ELISA, em que os requisitos de versatilidade requerem uma outra solução diferente à do formato padrão das placas de 96 poços. Disponíveis com possibilidade de escolha entre as superfícies MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ e MultiSorp™. Todos os módulos MaxiSorp™ estão certificados relativamente à homogeneidade da ligação. Os módulos com armação (dimensões exteriores: 128×86 mm) adaptam-se a todos os equipamentos padrão.
  • Com os módulos Nunc StarWell™ é possível reduzir os tempos de incubação em mais de 50% ou aumentar a sensibilidade na mesma proporção
  • É possível processar um pequeno número de amostras a menor custo
  • Disponíveis com ou sem armação, os módulos mantêm-se no suporte mesmo quando invertidos
  • Formatos dos poços disponíveis: redondo (U), plano (F) ou em C (plano com rebordos curvos)
A superfície MaxiSorp™ caracteriza-se por uma elevada afinidade com as moléculas com grupos hidrófilos/hidrófobos mistos. a superfície PolySorp™ tem uma elevada afinidade com as moléculas hidrófobas. a superfície MediSorp™, por sua vez, caracteriza-se por propriedades químicas intermédias em relação às superfícies PolySorp™ e MaxiSorp™, proporcionando sinais de baixo ruído de fundo com amostras que contenham soro. por fim, as superfícies MultiSorp™ caracterizam-se por uma elevada afinidade com as moléculas hidrófilas.
Colour coded modules available on request, please visit www.vwr.com or contact your local VWR sales office for further information.